Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Manufactured from Type III Soda Lime Glass with polypropylene cap. Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap are suitable for media, diagnostic and sample collection applications.
237.00€ - 262.65€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 27 mm |
Material | Vidrio sodocálcico (tipo 3) |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios |
Estilo de cuello | Rosca |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
14823562
|
Fisherbrand™
14823562 |
28 ml | 125/paq. | N/A | ||||||
14833562
|
Fisherbrand™
127030 |
30 ml | 500/paq. |
262.65€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Type III Soda Lime Glass
- Polypropylene screw cap
- Clear color bottle
- Screw thread neck
- Autoclavable
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio sodocálcico (tipo 3) | |
Rosca | |
Rosca | |
Esterilizables en autoclave | |
82 mm | |
24 mm |
27 mm | |
Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios | |
Tubular | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
Vial |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap