Descripción
El exclusivo concentrador universal de residuos SCAT de múltiples talentos «Jan» para la eliminación de residuos líquidos es un nuevo desarrollo de SCAT Europe, un fabricante líder de primera calidad para la seguridad de los laboratorios. Ningún otro producto del mercado de laboratorios para soluciones de eliminación combina opciones más innovadoras para la adaptación individual a los requisitos de eliminación cambiantes en torno a los sistemas de HPLC. Un gran número de detalles inteligentes garantizan la máxima seguridad en comparación con las soluciones convencionales.
El material de la tolva está fabricado con HE-HD de alta calidad y está diseñado para un uso duradero y resistente a todos los productos químicos comunes utilizados en los laboratorios. La bisagra de la tapa del embudo está fabricada en acero inoxidable y tiene una protección óptima contra la corrosión. El propio satélite está fabricado con material de PTFE y garantiza una alta estabilidad de toda la carcasa. El tamiz de suciedad adicional atrapa los agitadores magnéticos, así como las partículas de suciedad más grandes. Los frascos de laboratorio se pueden colocar fácilmente sobre él, para enjuagarlos. El tamiz se puede retirar para limpiarlo. El tamaño de la malla se ha optimizado y garantiza un rápido flujo de disolvente. La lengüeta con agarre en la tapa del embudo garantiza una un manejo fácil y cómodo. El cierre de clic con anillo de sellado integrado evita la contaminación del aire por los vapores que escapan sin control. Para evitar la sobrepresión en el contenedor de residuos, el concentrador de residuos universal SCAT “Jan” tiene una conexión para un filtro de aire de escape SCAT original, que ya está incluido en la entrega. Para entornos explosivos, hay disponibles dos versiones eléctricamente conductoras del concentrador de residuos universal SCAT que evitan las chispas mediante un cable de tierra.
Todas las conexiones del satélite se procesan y organizan con precisión de forma muy fácil de usar. El satélite se puede atornillar de forma segura en el contenedor de residuos y al mismo tiempo se puede girar de forma variable. El satélite es flexible y evita que las mangueras conectadas se doblen. Con una disponibilidad de 10 tamaños de rosca diferentes, se pueden conectar todos los tipos de contenedores de residuos. Incluso los tamaños de rosca muy raros se pueden conectar mediante adaptadores disponibles de forma opcional. El diseño del concentrador de residuos universal “Jan” es moderno e igualmente atractivo. Las formas de la carcasa y los componentes están diseñados ergonómicamente y son muy fáciles de usar. La amplia gama de accesorios cubre todas las eventualidades y garantiza siempre la correcta configuración del concentrador.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Liquid Waste Disposal |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de HPLC/UHPLC |
| Tipo | Eliminación de residuos líquidos |
| Canales de disolventes | 7 |
| Incluye | 1 filtro de escape (tamaño M, PP); 3 conectores de tubos (de 5 a 11,5 mm de diámetro exterior, rosca NPT de 1/8 pulg, PP); 3 tapones ciegos (rosca NPT de 1/8 pulg, PTFE); 1 tapón ciego (rosca GL 14, PTFE); 4 tapones ciegos (rosca UNF de 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (3,2 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (2,3 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA); 4 conexiones (1,6 mm de diámetro interno, rosca UNF 1/4 pulg, PFA) |
| Cantidad | 1 conjunto |
| Color | Azul |
| Tamaño de rosca | B 83 |