Learn More
Macherey-Nagel™ Unmodified Cellulose MN 100
28.25€ - 118.00€
Especificaciones
Grado | Estándar |
---|---|
Área de la superficie (métrico) | ∼ 6500 cm2/g |
Tipo | Celulosa no modificada MN 100 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10767472
|
Macherey-Nagel™
815050.5 |
5 kg |
118.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10033081
|
Macherey-Nagel™
815050.1 |
1 kg |
28.25€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Estándar | |
∼ 6500 cm2/g | |
Celulosa no modificada MN 100 |