Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Uno
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
55 cm
85 cm
150 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Tubo exterior de acero inoxidable AISI 316L (1.4404), cámaras de muestras de PTFE
- Con sistema de codificación por colores
- El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
- Fácil limpieza, punta extraíble
- Codificación por colores (tomamuestras Multi y uno)
- Materiales ultrapuros
- Excelente procesamiento, modelo robusto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | Acero inoxidable (V4A), PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | 1 Cámara de recogida |
| Tipo de mango | Forma de T |
| Capacidad (métrico) | 17 mL |
| Certificaciones/conformidad | DIN |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para cereales gruesos y grandes cantidades, alimentos |
| Longitud (métrico) | 55 cm |