Learn More
Poulten Graf™ Unplugged Pasteur Pipets
Conforms to BS 5732
Marca: Poulten Graf™ D814/PP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Nominal rate of 30 drops/mL to 35 drops/mL. BS 5732.Especificaciones
Glass | |
270 mm | |
Pipeta Pasteur | |
Single-use |