Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua sin agitación JB Academy
Código de producto. 10505515
Click to view available options
Fondo (métrico):
215 mm
380 mm
590 mm
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
Capacidad calorífica:
1400 W (230V) 1050 W (120V)
350 W (230V y 120V)
800 W (230V)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10505515
Marca: Grant Instruments™ JBA12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción ideal para escuelas e institutos que requieren un baño de agua básico, fácil de utilizar y de calidad. Bandeja en la base incluida de serie. (La tapa se vende por separado.) La gama JBA consta de tres modelos: 5 l, 12 l y 18 l.
Una opción ideal para escuelas e institutos que requieren un baño de agua básico, fácil de utilizar y de calidad. Bandeja en la base incluida de serie. La gama JBA consta de tres modelos: 5 l, 12 l y 18 l.
  • Intervalo de temperatura ambiente de + 5ºC a 95ºC en funcionamiento
  • Estabilidad: ± 0,5 C
  • Tecnología única Set and Forget™: calentamiento rápido, control de temperatura confiable Controles sencillos e intuitivos: temperatura rápida y fácil de ajustar Práctico bloqueo del panel frontal: desactiva los controles del panel frontal evitando cambios involuntarios Depósito de acero inoxidable: acero de alta calidad, con acabado pulido duradero Garantía de 3 año
Información de órdenes
Lid is sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de controlador Digital
Descripción Baño de agua
Capacidad (métrico) 12 L
Certificaciones/conformidad DIN 58966
Intervalo de temperatura Ambiente +5° a 95°C
Capacidad calorífica 800 W (230V)
Material Acero inoxidable
Modelo JBA12
Garantía 3 años Fabricante
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 365 x 360 x 225 mm
Longitud (métrico) 365 mm
Anchura (métrico) 360 mm
Altura (métrico) 225 mm
Fondo (métrico) 380 mm
Tensión 230 V
Vataje 800 W