Learn More
Macherey-Nagel™ Untreated Capillary
Marca:  Macherey-Nagel™ 723101.10
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10052961
  • 139.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,25 mm
0,4 mm
10 m
Capilar no tratado
Electroforesis capilar, Preparación de columnas capilares, LC