Learn More
Macherey-Nagel™ Untreated Capillary
Marca: Macherey-Nagel™ 723790.2
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,05 mm | |
0,4 mm | |
10 m |
Capilar no tratado | |
Electroforesis, LC | |
1 unidad |