Learn More
Honeywell™ Guantes resistentes al frío Up and Down I Viz
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Forro interior de tejido acrílico cepillado que proporciona muy buen aislamiento frío y una resistencia moderada a los cortes
- Se puede utilizar hasta los – 20 °C
- Revestimiento agrietado 3/4 de látex
- Protección mejorada contra los objetos afilados, incluso en el dorso
- Superficie rugosa por contracción para un excelente agarre y que aísla del contacto directo con el calor (hasta 250 °C)
- Revestimiento amarillo Viz en la parte alta para darle un toque más llamativo
Specifications
Specifications
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2010 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 511-2004 sobre riesgos derivados del frío; EN 407: Riesgos térmicos |
Descripción | Fibra acrílica, calibre 7 |
Coating Material | Látex |
Color | Amarillo |
Tamaño | 11 |
Guantes con puño de color | Negro |
Longitud (métrico) | 27 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Honeywell™ Guantes resistentes al frío Up and Down I Viz >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction