Learn More
Kinesis™ Adaptadores para HPLC
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
Marca: Kinesis™ P-625
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
- Fabricado a partir de polímeros inertes
Los adaptadores Luer de conexión rápida están diseñados para conectar cualquier Luer hembra a cualquier Luer macho en una gran variedad de aplicaciones. Se utilizan con adaptadores Luer Lock macho para una conexión más segura.
Especificaciones
Adaptador | |
Roscas macho (externas) Luer a 1/4-28 de fondo plano | |
Natural |
0,04 in | |
ETFE | |
Roscas macho (externas) Luer a 1/4-28 de fondo plano, roscas macho (externas) |