Learn More
Kinesis™ Adaptadores para tubos peristálticos
Conectar tubos rígidos/semirígidos de 1,52 mm (1/16 pulgadas) de DE a tubos de pared flexible
Marca: Kinesis™ 02014-39
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los adaptadores para tubos peristálticos cuentan con una pieza saliente especialmente diseñada para que los tubos flexibles encajen sobre ella y luego se mantengan en su lugar gracias al manguito de retención. Para conectar tubos peristálticos a tubos rígidos con un DE diferente, hágase de un modelo de conector 28 sin rebordes con fondo plano de 6,35 mm (1/4 pulgadas).Especificaciones
Adaptadores para tubos peristálticos | |
0,048/0,110 pulg | |
Peristáltico para D.E. de 4,24 mm (1/16 in) Rígida |