Learn More
Kinesis™ Conexiones sin reborde: Empalmes, Tefzel
Código de producto. 12997609
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Natural
Para utilizar con (equipo):
0,16 cm (1/16 pulg) Tubos OD
1/16 in Tubos OD, tuercas macho
1/8 in Tubos OD, tuercas macho
Longitud (imperial):
0,22 in
No aplica
Anchura (imperial):
0,18 in
No aplica
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
12997609 Amarillo 1/8 in Tubos OD, tuercas macho No aplica No aplica paquete de 10
12917579 Natural 1/16 in Tubos OD, tuercas macho 0,22 in 0,18 in paquete de 10
12987609 Natural 1/8 in Tubos OD, tuercas macho No aplica No aplica paquete de 10
12987589 Amarillo 0,16 cm (1/16 pulg) Tubos OD No aplica No aplica paquete de 10
4 options
Código de producto. 12997609
Marca: Kinesis™ P300X
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sin necesidad de tubos con reborde
Sin necesidad de tubos con reborde
Excelente para conectar tubos rígidos o semirrígidos
Especificaciones
Tipo Empalme sin reborde
Longitud (imperial) No aplica
Anchura (imperial) No aplica
Material ETFE
Color Amarillo
Para utilizar con (equipo) 1/8 in Tubos OD, tuercas macho