Learn More
Idex Bucles de muestras de PEEK™
Ofrecen volúmenes consistentes debido a las tolerancias limitadas de los procesos de extrusión
97.50€ - 641.00€
Especificaciones
Tipo | Bucle de muestras |
---|---|
Material | Polímero PEEK |
Para utilizar con (aplicación) | Instrumental analítico, Diagnóstico in vitro, Biotecnología, Laboratorio |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12973040
|
Idex
02033-24 |
0,005 in | 0,012 cm | 2 μl |
97.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12903060
|
Idex
02033-26 |
0,062 in | 0,15 cm | 20 mL |
641.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
PEEK polymer sample loops are biocompatible and serve as an alternative to stainless steel used in life-science applications.
- Resistant to chemicals and solvents
- Compatible with Rheodyne™ and VICI™ (Valco) analytical injection valves
- Flexibe loops for fitting any injection valve
- Available in volumes ranging from 2μL to 20mL
- Volumes stated at ±10%, with exact calibration services available
Each calibrated sample loop is documented and supplied with calibration certificate.
Analytical instrumentation, in vitro Diagnostics, Biotechnology, Laboratory
† Esta presión nominal refleja el rendimiento del conector, no del tubo o el puerto. Tenga en cuenta que la presión del conector supera con creces el valor máximo recomendado de presión de funcionamiento de los tubos de polímero de PEEK.
Especificaciones
Bucle de muestras | |
Polímero PEEK | |
Instrumental analítico, Diagnóstico in vitro, Biotecnología, Laboratorio |