Learn More
Kinesis™ Plastic Tubing Cutter
Spring-loaded guillotine cutters designed specifically for semi-rigid and rigid polymer tubing
19.95€
Especificaciones
Para utilizar con | Cortador de tubos de polímero estándar Upchurch™ |
---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12986259
|
Kinesis™
02016-86 |
Plata | Acero | Hoja de repuesto |
19.95€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Cortadores de guillotina con resorte diseñados específicamente para tubos de polímero semirrígidos y rígidos
- Orificios guía integrados para tubos de 1/16 in y 1/8 in D.E.
- Cuchillas de repuesto incluidas y vendidas por separado
Ofrece durabilidad, fiabilidad y facilidad de uso
Especificaciones
Cortador de tubos de polímero estándar Upchurch™ |