Learn More
Kinesis™ Adaptador de conexión rápida
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
18.77€ - 40.80€
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Temperatura máx. (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Temperatura máx. (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12937759
|
Kinesis™
02014-15 |
Canela | Adaptador Luer hembra | Hembra Luer x hembra 10-32 cónico |
40.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12967769
|
Kinesis™
02014-21 |
Red | Male Luer Adapter | Male Luer Lock x Female 1/4-28 Flat Bottom | 40°C |
18.77€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Comodidad de conexión rápida y desconexión de una conexión Luer
Los adaptadores Luer de conexión rápida roscados están diseñados para conectar cualquier Luer macho a cualquier Luer hembra en una gran variedad de aplicaciones. Las conexiones Luer macho están disponibles con o sin conos de bloqueo. Los conos de bloqueo proporcionan seguridad adicional para mantener la conexión en su lugar.
Especificaciones
0,05 in |