Learn More
Kinesis™ Tubos de acero inoxidable con DE de 0.020 pulg y DI de 0.005 pulg
Click to view available options
Longitud global (métrico):
5 cm
10 cm
20 cm
Diámetro interior (métrico):
0,125 mm
0,175 mm
1,0 mm
Material:
Acero inoxidable (316)
Acero inoxidable 316
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El acero inoxidable es autoneutralizante de manera natural y forma una capa de oxidación en superficies recién creadas. Idex Heath & Science Scientific realiza pasos adicionales para garantizar la resistencia química de los tubos de acero inoxidable mediante la neutralización manual antes y después de que se corten los tubos en las longitudes especificadas.
- Tubos de acero inoxidable 316 cortados previamente:
- Los extremos se cortan y pulen a máquina
- Se eliminan las rebabas interiores y exteriores de los bordes
- Los tubos se han neutralizado
- El interior se ha lavado con isopropanol de grado reactivo
- Banda codificada por colores para facilitar la identificación del diámetro interior
- Todos los tubos de acero inoxidable de más de 1 m de longitud están enrollados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos |
| Color | Negro |
| Diámetro interior (imperial) | 1/16 pulg |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,007 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,175 mm |
| Longitud global (imperial) | 8 pulg |
| Longitud global (métrico) | 20 cm |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Presión máxima | 20,900 psi (1.441 bar) |