Learn More
Kinesis™ Tubos de acero inoxidable con DE de 0.020 pulg y DI de 0.005 pulg
Código de producto. 13000910
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
5 cm
10 cm
20 cm
Diámetro interior (métrico):
0,125 mm
0,175 mm
1,0 mm
Material:
Acero inoxidable (316)
Acero inoxidable 316
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) Material unitSize
13000910 5 cm 1,0 mm Acero inoxidable (316) cada uno
10752527 20 cm 0,175 mm Acero inoxidable 316 cada uno
13050920 10 cm 0,125 mm Acero inoxidable (316) cada uno
3 options
Código de producto. 13000910
Marca: Kinesis™ 0201136
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de acero inoxidable continuo previamente cortados están especialmente preparados para los exigentes requisitos de los análisis actuales
Stainless steel is naturally self-passivating, forming an oxidation layer on newly created surfaces. Idex Heath & Science Scientific takes extra steps to ensure the chemical resistance of the stainless steel tubing by manually passivating before and after the tubing is cut into specified lengths.
  • Precut 316 stainless steel tubing:
  • Ends are machine cut and polished
  • Edges are deburred inside and outside
  • Tubing is passivated
  • Inside is flushed with reagent-grade isopropanol
  • Color-coded banding for easy identification of the inner diameter
  • All stainless-steel tubing longer than 1m is coiled
Especificaciones
Tipo Tubos
Diámetro interior (imperial) 1/16 in.
Diámetro exterior (imperial) 0.040 in.
Diámetro interior (métrico) 1,0 mm
Longitud global (imperial) 2 in.
Longitud global (métrico) 5 cm
Material Acero inoxidable (316)
Presión máxima 8100 psi (558 bar)