Learn More
Idex Manguitos de tubos
Asegúrese de que el puerto se conecte correctamente a los tubos capilares
Marca: Idex F-181
Detalles adicionales : Peso : 0.00045kg
Descripción
Asegúrese de que el puerto se conecte correctamente a los tubos capilares
- Mantenga la conexión concéntrica con un volumen muerto mínimo
- Codificadas con colores para facilitar la identificación
Los manguitos no están conectados permanentemente a un empalme para que puedan adaptarse fácilmente a las distintas profundidades de bolsillo de los tubos, lo que minimiza el volumen muerto.Los manguitos están diseñados para su uso con accesorios roscados 10-32 de 0,16 cm (0,06 pulg.) de D.E., para adaptar los tubos capilares a los puertos cónicos estándar.Los manguitos requieren una tuerca apretada con una llave para lograr un sellado adecuado y soportar temperaturas de hasta 125 °C (257 °F) y presiones de hasta 6000 psi (414 bar).
Especificaciones
Manguito de tubos | |
0,006/0,010 pulg | |
125-165 µm de DE Tubos de conducción |
Amarillo | |
180 µm | |
PEEK |