Descripción
- Ancho de 475 mm, profundidad de 443 mm
- Con brazo aspersor integrado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo de lavadora de laboratorio |
| Tipo de gradilla | Cestillo superior/parte delantera abierta para módulos |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras de laboratorio PG 8583/PG8593 |
| Incluye | Parte delantera abierta, brazo aspersor integrado |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 206 x 528 x 527 mm |