Learn More
Liebherr™ Upright Freezer with Shelves
Código de producto. p-200006731
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
316 L
499 L
573 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17879106 316 L cada uno
17898306 499 L cada uno
17888306 573 L cada uno
3 options
Código de producto. 17879106
Marca: Liebherr™ FFFSG4001
Secure, long-lasting and ultra energy-efficient freezer storage for non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Professional Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Professional upright freezer for general purpose storage, reach-in, 1-section
  • Temperature range -9 / -26°C, Class L1
  • Climate class (energy directive): 7
  • SmartFrost static cooling system (manual defrost): White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior
  • Refrigerant R 290, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Self-closing door at <90° and mechanical lock, aluminium door handle
Especificaciones
Tipo Professional Freezer
Capacidad (métrico) 316 L
Intervalo de temperatura De - 10 °C a - 26 °C
Sensor de temperatura NTC
Temperatura (valor de referencia) -20°C
Modelo de puerta Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero inoxidable
Interior Commercial-grade Molded Polystyrol
Acabado exterior White Powder-coated
Estantes 5
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical, FFFsg 4001
Pantalla Touch Control, Digital Display in Door
Ruedas giratorias Optional (80 to 100 mm dia.)
Color Blanco
Tipo de condensador Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Para utilizar con (aplicación) Storage of Non-sensitive Products
Puertos No
Garantía 2 yr. Parts and Labor
Descongelación Manual
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Fase 1, Single Phase
Vataje 120 W
Consumo energético 976 kWh/a
compresor CFC-free
Refrigerante R 290