Learn More
Liebherr™ Upright Fridge with Shelves
Código de producto. p-200006733
Click to view available options
Capacidad (métrico):
420 L
571 L
655 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17899096
Marca: Liebherr™ FRFVG4001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Secure, long-lasting and ultra energy-efficient fridge storage for non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Professional Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Professional upright fridge for general purpose storage, reach-in, 1-section
  • Temperature range +3 / +16°C, Class M1, with 3 humidity settings
  • Climate class (energy directive): 5
  • Energy efficiency class: C
  • Forced-air cooling system: White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Self-closing door at <90° and mechanical lock, aluminium door handle
Especificaciones
Tipo Professional Fridge
Capacidad (métrico) 420 L
Intervalo de temperatura 1°C a 15°C
Sensor de temperatura NTC
Temperatura (valor de referencia) +5°C
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Solid Reversible Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Estantes 5
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Powder-coated Steel
Interior Commercial-grade Molded Polystyrol
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical, FRFvg 4001
Pantalla Touch Control, Digital Display in Door
Ruedas giratorias Optional (80 to 100 mm dia.)
Color White
Tipo de condensador Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Para utilizar con (aplicación) Storage of Non-sensitive Products
Puertos No
Línea de productos Professional Performance
Garantía 2 yr. Parts and Labor
Descongelación Timed Off-cycle
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Compatibilidad con vista inteligente Yes
compresor CFC-free
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Vataje 120 W
Consumo energético 514 kWh/a