Learn More
Liebherr™ Upright Lab Fridge with Interface
GREENER_CHOICE
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Upright Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on.
3277.00€ - 3784.00€
Especificaciones
Tipo Lab Fridge
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Sensor de temperatura PT1000
Temperatura (valor de referencia) +5°C
Refrigerante R 600a
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17868306
Ver documentos
Liebherr™
SRFvh 4001
394 L
3277.00€
cada uno
17878306
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Liebherr™
SRFVH5501
558 L
3784.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Upright lab fridge, reach-in, 1-section
  • Temperature range +3 to +16°C, +/- 2°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display and 0.1°C resolution, password keypad lock
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port
  • Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
  • Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Interior lighting (refrigerator: vertical LED on left-side wall, freezer: LED on the front side at the top outside)
  • Door lock, reversible hinges, self-closing door with 90° dwell position, antimicrobial lever handle
  • Front castors with brake
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Liebherr™ Upright Lab Fridge with Interface