Learn More
Liebherr™ Upright Lab Fridge with Shelves
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage, the Liebherr™ Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
2523.00€ - 3129.00€
Especificaciones
Tipo | Lab Fridge |
---|---|
Intervalo de temperatura | 3°C a 16°C |
Sensor de temperatura | NTC |
Temperatura (valor de referencia) | +5°C |
Estabilidad de la temperatura | ±3 K |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17849096
![]() |
Liebherr™
SRFVG3501 |
344 L |
2523.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17879096
![]() |
Liebherr™
SRFVG4001 |
394 L |
2679.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17869096
![]() |
Liebherr™
SRFVG5501 |
558 L |
3129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Upright Lab Fridge for general purpose storage, reach-in, 1-section
- Temperature range +3 to +16°C, +/- 3°C temperature stability tested to EN60068-3
- White exterior, commercial-grade molded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
- Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
- Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
- Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
Especificaciones
Lab Fridge | |
NTC | |
±3 K | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
Acero pintado resistente a los arañazos | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Vertical, SRFvg 3501 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |
3°C a 16°C | |
+5°C | |
R 600a | |
1 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
Scientific Performance | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2,0 A | |
220/240 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Liebherr™ Upright Lab Fridge with Shelves