Learn More
Liebherr™ Upright Pharmacy Fridge with Shelves
Código de producto. 17889096 Tienda Liebherr Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
394 L
420 L
558 L
Modelo de puerta:
De vidrio con cierre automático
Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo de puerta unitSize
17889096 420 L De vidrio con cierre automático cada uno
17819106 394 L Sólido reversible con cierre automático y bloqueo cada uno
17818306 558 L Sólido reversible con cierre automático y bloqueo cada uno
17808306 558 L De vidrio con cierre automático cada uno
4 options
Código de producto. 17889096
Marca: Liebherr™ HMFVH4011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage of temperature-sensitive pharmacy products, the Liebherr™ Pharmacy Fridge is fully-equipped for pharmacy applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Upright pharmacy fridge, reach-in, 1 section, DIN 13277 compliant
  • Temperature set to 5°C, white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph,ultra-efficient
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display and 0.1°C resolution, password keypad lock
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port
  • Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
  • Advanced optical alarms and alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Interior lighting: vertical LED on left-side wall
  • Electronic door lock with remote control, reversible hinges, self-closing door with
Especificaciones
Tipo Pharmacy Fridge
Capacidad (métrico) 420 L
Intervalo de temperatura 5 °C
Sensor de temperatura PT1000
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta De vidrio con cierre automático
No. of Doors 1
Estantes 5
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior White Powder-coated
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical, HMFvh 4011
Pantalla 2.4 in Touch and Swipe Color Display in Door
Ruedas giratorias No
Color White
Tipo de condensador Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Puertos 1 x 10 mm dia.
Descongelación Timed Off-cycle
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
compresor CFC-free
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Fase 1, Single Phase