Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks
Las gradillas de control de inventario son idóneas para todo tipo de almacenamientos en frío. Se adecúan a todos los tipos de congeladores ULT verticales.
Marca: Fisherbrand™ UFD-452
Descripción
- Soporta criocajas estándar.
- Los cajones permiten un fácil acceso a las cajas.
- Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
Especificaciones
Gradilla con cajones | |
Acero inoxidable | |
Congelador ULT vertical |
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] | |
Criocajas estándar de 2 pulg. | |
559 x 300 x 140 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks > Admite: 20 cajas de 5,08 cm (2 pulg)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido