Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para congeladores verticales ULT
Código de producto. 15719539 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
12 cajas (7,62 cm [3 in])
12 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
15 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
16 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
20 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
24 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
25 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
8 cajas (100 mm)
9 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Cajas de 5,08 o 7,62 cm (2 o 3 pulg.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15719539 9 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 415 x 140 x 168 mm cada uno
15709549 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 679 x 140 x 225 mm cada uno
15719549 25 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 679 x 140 x 280 mm cada uno
15729539 12 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 415 x 140 x 225 mm cada uno
15739539 15 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 415 x 140 x 280 mm cada uno
15749539 Cajas de 5,08 o 7,62 cm (2 o 3 pulg.) 550 x 143 x 315 mm cada uno
15759539 8 cajas (100 mm) 550 x 140 x 205 mm cada uno
15769539 12 cajas (7,62 cm [3 in]) 679 x 140 x 280 mm cada uno
15779539 16 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 550 x 140 x 225 mm cada uno
15789539 20 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 550 x 140 x 280 mm cada uno
15799539 24 cajas [5,08 cm (2 pulg)] 550 x 140 x 321 mm cada uno
11 options
Código de producto. 15719539
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de control de inventario son idóneas para todo tipo de almacenamientos en frío. Se adecúan a todos los tipos de congeladores ULT verticales.
  • Soporta criocajas estándar.
  • Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
  • Abertura lateral con asas en la parte delantera para facilitar la recuperación de la caja.
Especificaciones
Admite 9 cajas [5,08 cm (2 pulg)]
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Criocajas estándar de 2 pulg.
Para utilizar con (equipo) Congelador ULT vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 415 x 140 x 168 mm
Tipo de producto Rack de acceso lateral