Learn More
Tocris Bioscience™ uPSEM 817 tartrate
Highly potent and selective PSAM4-GlyR and PSAM4-5-HT3 chimeric ion channel agonist; brain-penetrant
278.00€ - 1070.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6 H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline L-tartrate |
---|---|
CAS | 2341833-14-3 |
Objetivo | Pharmacologically Selective Effector Molecules/PSEM |
Fórmula molecular | C16H19N3O.C4H6O6 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.43 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18759836
|
Tocris Bioscience™
6866/25 |
25 mg |
1070.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18005742
|
Tocris Bioscience™
6866/5 |
5 mg |
278.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Selective ultrapotent PSEM (uPSEM) agonist for α7L131G,Q139L,Y217F-GlyR (PSAM4-GlyR) and PSAM4-5-HT3 chimeric ion channels (EC50 values are 0.3 and 0.5 nM, respectively). Suppresses firing of layer 2/3 cortical neurons expressing PSAM4-GlyR in brain slices. Increases contralateral rotation in mice expressing PSAM4-GlyR unilaterally in the substantia nigra reticulata (LED 0.1 mg/kg).Especificaciones
2-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6 H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline L-tartrate | |
Pharmacologically Selective Effector Molecules/PSEM | |
419.43 |
2341833-14-3 | |
C16H19N3O.C4H6O6 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.