Learn More
Urea, 98 %, extra puro, perlas, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Urea |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 131.0°C to 135.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (ex N) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | H2NCONH2 |
Cantidad | 1 kg |
Beilstein | 03, 42 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0431579 | Certificado de análisis | 22/12/2023 | 197460050,197460100,197460010 |
A0458845 | Certificado de análisis | 19/12/2023 | 197460050,197460100,197460010 |
A0452859 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | 197460050,197460100,197460010 |
A0392810 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 197460050,197460100,197460010 |
A0405518 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 197460050,197460100,197460010 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Urea, 98 %, extra puro, perlas, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido