Learn More
Urea, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123430
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Bolsa de plástico en caja de cartón resellable
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.06
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.01% max
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCONH2
Cantidad 1 kg
Beilstein 03,42
Fieser 01,1262; 02,455
Índice Merck 15,10052
Información de solubilidad Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Análisis
Materia insoluble 0.01% max
Forma física Cristales finos
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Urea, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >