Learn More
Urea, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Forma física | Cristalino (granular) |
Cantidad | 1 kg |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Pérdida por secado | Max. 1.0 % |
Envase | Frasco de plástico |
Aspecto | Complying |