Learn More
Uretano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10430351
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-79-6
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00007966
Clave InChI JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
PubChem CID 5641
ChEBI CHEBI:17967
Nombre IUPAC carbamato de etilo
SMILES CCOC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urethane
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 47.0°C to 51.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 182.0°C to 184.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCO2C2H5
Cantidad 50 g
Beilstein 03,22
Fieser 01,127
Índice Merck 15,10059
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol (125g/100 mL),chloroform,(111g/100 mL),ether (66.67g/100 mL),glycerol,(40g/100 mL),,slightly soluble in olive oil (3g/100 mL)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Urethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.