Learn More
3M™ Doodlebug™ Soporte de almohadilla
Descripción
- Soporte de almohadilla para suelo con cabezal giratorio para alcanzar lugares de difícil acceso
- Se suele utilizar con un palo para limpiar sin agacharse.
- Las almohadillas de limpieza y el palo se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte de almohadilla |
| Color | Marrón |
| Dimensiones (L x An) | 254 x 118 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de limpieza de borde de suelo 3M™ Doodlebug™ |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 254 mm |
| Cantidad | 10 paquete |
| Anchura (imperial) | 3,75 pulg |
| Anchura (métrico) | 118 mm |