Learn More
Grant Instruments™ Cabina UV
Un económico modelo de sobremesa UVT-B-AR para protección contra contaminación en una gran variedad de procedimientos de ADN/ARN, con doble protección de lámpara UV.
Marca: Grant Instruments™ UVT-B-AR EURO
2135.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21853" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Irradiación de superficie de UV – una única lámpara UV abierta de 25 W y 254 nm
- Filtro de aire UV de alta intensidad patentado – Flujo de aire continuo del recirculador/filtro de 25 m3/hora con una distancia de irradiación UV de 1 cm
- Control de exposición UV – Temporizador digital de 24 h
- Toma de alimentación integrada
- Protección UV: película de protección UV en los paneles de vidrio
- Temporizador digital cómodo y fácil de usar para el control exacto de la exposición UV
- La lámpara blanca proporciona iluminación local del lugar de trabajo para optimizar el control visual durante el funcionamiento
- Frontal de vidrio resistente a golpes, laterales de acero inoxidable, estructura metálica y superficie de trabajo de acero inoxidable
- El recirculador con filtro UV integrado patentado evita la contaminación no deseada y protege al usuario de la luz UV directa durante la manipulación.
- La segunda lámpara UV desinfecta el área de trabajo, inactivando los fragmentos de ADN/ARN durante 15-30 min de exposición. Apagado automático al abrir la puerta
- Contiene una toma de corriente integrada
Especificaciones
Cabina UV | |
Acero inoxidable, Vidrio | |
585 mm | |
7 m3/h | |
50/60 Hz | |
120/230 V | |
650 mm |
1 lámpara UV abierta bactericida de 25 W, 254 nm, sin ozono, 1 recirculador de UV, 25 W (eficacia de > 99 % por 1 ciclo), 1 lámpara blanca | |
0,3 A | |
475 mm | |
555 mm | |
Recirculador de aire bactericida, intercambio de flujo de aire de 25 m3/h | |
690 mm |