Learn More
Vilber Lourmat™ Lámpara ultravioleta, lámpara UV
Lámpara UV de longitud de onda única con filtro, una solución ideal para la investigación y enumeración de E. coli.
Marca:  Vilber Lourmat™ 3111 2155 1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796658
  • 1070.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Lámpara UV de longitud de onda única con filtro
  • Lámpara UV de 6 W
  • Visualización rápida de las placas de CCM que requieren revelación UV
  • Completo con tubo UV y filtro
  • Investigación y enumeración de E. coli
  • Lámpara UV de 254 nm
Especificaciones
Especificaciones
Lámpara UV
365/254 nm
117 mm
1350/1100 mW/cm2
30 W
140 mm
505 mm
1 unidad
Certificados
Ver productos accesorios