Learn More
Vilber Lourmat™ Soporte para lámpara UV
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lámpara UV 4/8 W
Lámpara UV de 15 W
Lámpara UV portátil de 4/8 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Soporte para lámparas UV de 4/8 W
- Lámpara de doble longitud de onda
- Intensidad de 254-365 nm
- Lámpara 2 x 6 W
- M, 2 soporte de mesa
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Lámpara UV de 15 W |