Learn More
Vilber Lourmat™ Soporte para lámpara UV
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Para utilizar con (equipo):
Lámpara UV 4/8 W
Lámpara UV de 15 W
Lámpara UV portátil de 4/8 W
Förpackningsstorlek
1 PCS
cada uno
Beskrivning
- Soporte para lámparas UV de 4/8 W
- Lámpara de doble longitud de onda
- Intensidad de 254-365 nm
- Lámpara 2 x 6 W
- M, 2 soporte de mesa
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo | Soporte para lámpara UV |
| Descripción | Soporte para lámparas UV de 4/8 W |
| Para utilizar con (equipo) | Lámpara UV 4/8 W |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering