Learn More
Syngene™ Transiluminador UV de sobremesa
GREENER_CHOICE
El transiluminador UV de Syngene para la iluminación de muestras excitada por la luz UV está sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
Marca:  Syngene™ BT-2020M-E60
Código de producto. 15829922
  • 1025.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Fijo
241 mm
315 mm
Uso de sobremesa
200 x 200 mm
230 V 60 Hz 230 W
Syngene 2020M-E60
60 Hz
302 nm
80 mm
Transiluminador UV
230 W
315 x 241 x 80 mm
200 x 200 mm
230 V
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Syngene™ Transiluminador UV de sobremesa > Longitud de onda: 302nm