Learn More
Syngene™ Transiluminador UV para sistemas Ingenius3 y Nugenius
GREENER_CHOICE
El transiluminador UV de Syngene™ sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV. Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
Marca:  Syngene™ GE-2024M-E60
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15889932
  • 1384.91€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Disponible en tensiones para 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) y 100 V (50-60 Hz) (-J). Las longitudes de onda disponibles son onda corta (254 nm, 2020S), onda media (302 nm, 2020M) y onda larga (365 nm, 2020L).
Especificaciones
Especificaciones
Fijo
302 nm
Sistemas Ingenius3 y Nugenius
230 V 50 Hz 230 W
Syngene 2024M-E60
60 Hz
UV
Transiluminador UV
200 x 240 mm
Área de visualización: 20 x 24 cm
230 V