Learn More
Syngene™ Transiluminador UV para sistemas Ingenius3 y Nugenius
El transiluminador UV de Syngene™ sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV. Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
Marca: Syngene™ GE-2024S-E
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Disponible en tensiones para 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) y 100 V (50-60 Hz) (-J). Las longitudes de onda disponibles son onda corta (254 nm, 2020S), onda media (302 nm, 2020M) y onda larga (365 nm, 2020L).Especificaciones
UV | |
254 nm | |
Sistemas Ingenius3 y Nugenius | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2024S-E | |
50 Hz |
Fijo | |
Transiluminador UV | |
200 x 240 mm | |
Área de visualización: 20 x 24 cm | |
240 V |