Learn More
Fisherbrand™ Bandeja UV
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 150 mm
100 mm x 100 mm
100 x 70 mm
200 mm x 100 mm
200 mm x 200 mm
200 mm x 250 mm
70 mm x 100 mm
70 mm x 150 mm
70mm x 70mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidades horizontales de electroforesis en gel Midi-Plus Sub-Gel |
| Tipo | Bandeja UV |
| Dimensiones (L x An) | 70 mm x 150 mm |
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Título del producto
Fisherbrand™ Bandeja UV >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido