Learn More
Vilber Lourmat™ Tubo de UV
Tubo UV (ultravioleta) rico y resistente que es ideal para su uso en muchos entornos de laboratorio, investigación, científicos y otros.
Marca:  Vilber Lourmat™ 9075 2083 1
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11706688
  • 51.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diámetro estándar de 16 mm
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de UV
365 nm
288 mm
8 W
16 mm