Learn More
MP Biomedicals Tubo UV, 8 W 302 nm
Tubos UV de larga duración diseñados para transiluminadores MP Bio; lámparas portátiles o plantilla tammer.
Marca:  MP Biomedicals 11INSU9303
Código de producto. 15729220
  • 171.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Larga duración.
  • Adecuado para transiluminadores, lámparas portátiles y plantilla tammer.
    • Compatible con transiluminadores compactos #INSU9300; INSU9301; INSU9302
  • Hecho de vidrio
  • Para su uso en biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
UV
302 nm
1 unidad
8 W
Transiluminadores MP Bio, lámparas portátiles, plantilla tammer, transiluminadores compactos #INSU9300; INSU9301; INSU9302
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
MP Biomedicals Tubo UV, 8 W 302 nm > 8 W, 302 nm