Learn More
Cole-Parmer™ Tubos UV para equipos ultravioleta
Utilice estos tubos de UV de repuesto con lámparas ultravioleta.
Marca: Cole-Parmer™ 09815-46
Descripción
- Tubos ultravioleta de repuesto
- El producto puede contener una cantidad mínima de mercurio
- Tenga cuidado con la rotura, la limpieza, el envío y/o la eliminación
Especificaciones
Tubo de UV | |
6 W | |
15,5 mm | |
210,5 mm |
UV-C | |
254 nm | |
Lámparas de 6 W, 254 nm |