Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro UV/visible de la serie 72
Código de producto. 15641227
Change view
Click to view available options
Tipo de detector:
Matriz de fotodiodos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de detector unitSize
15641227 Matriz de fotodiodos cada uno
1 options
Código de producto. 15641227
Marca: Jenway™ 8305602
Los primeros espectrofotómetros de barrido de la gama Jenway que aprovechan la tecnología de matriz de diodos para producir resultados excepcionalmente rápidos.
  • Tecnología de matriz de diodos para barrido
  • Navegación por pantalla táctil a color
  • Tamaño reducido y ligero
  • Velocidad de barrido rápida
  • Opciones de idioma: inglés, francés y alemán
  • Varios puertos USB para el almacenamiento de datos y la conectividad de impresora
  • Amplia gama de accesorios disponibles
  • Garantía de 2 años (incluida la lámpara de xenón)
  • Ideal para una gran variedad de aplicaciones en educación y análisis rutinarios en laboratorios clínicos, veterinarios, farmacéuticos y de control de calidad.
Especificaciones
Exactitud de absorbancia ±0,01 A en 1,0 A y 546 nm
Intervalo de absorbencia − De 0,300 a +2,500 A
Altura del centro del haz 15 mm
Concentración ±2500
Tipo de detector Matriz de fotodiodos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 212 x 422 x 120 mm
Ancho de banda espectral 5 nm
Tensión 100/240 V
Wavelength Range De 198 nm a 800 nm
Hertz 50/60 Hz
Interfaz Pantalla táctil a color
Ruido ±0,002 A en 0,1 A y ±0,02 A en 2,0 A y 546 nm
Diseño óptico Matriz de fotodiodos
Repetibilidad fotométrica ± 2 nm
Impresora incluida Opcional
Luz difusa A 340 nm: < 1 % T conforme a ANSI/ASTM
Garantía 2 años, incluida la lámpara de xenón
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 2 nm
Peso (métrico) 2,8 kg