Learn More
Eppendorf™ Adaptadores UVette™
Código de producto. 10084200 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para trayectoria de luz de 10mm de Al
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
10084200 Para trayectoria de luz de 10mm de Al cada uno
1 options
Código de producto. 10084200
Marca: Eppendorf™ 4099002005
Las UVettes™ envasadas individualmente no tienen ADN, ARN ni proteínas y están protegidas de arañazos y polvo.
Las UVettes™ envasadas individualmente no tienen ADN, ARN ni proteínas y están protegidas de arañazos y polvo.
  • Cubeta desechable para mediciones de luz UV
  • Plástico totalmente transparente para todas las aplicaciones VIS
  • UV y VIS transparentes de 220 nm a 1, 600 nm
  • Adecuado para medir volúmenes pequeños (≥50 μl)
  • Envasados en blíster individualmente para procesos de trabajo sin contaminación
  • Marcas de volumen para 500 μl y 1000 μl
  • Llenado óptimo garantizado por la base de tubo en forma de embudo
  • El mango satinado permite el etiquetado de la cubeta
  • La ventana óptica situada en el interior evita los arañazos.
  • Las muestras con una concentración normal se pueden medir utilizando la longitud de trayectoria óptica de 10 mm. Para las muestras con una concentración más alta, simplemente gire la UVette™ 90 °C y utilice la longitud de la trayectoria óptica más corta de 2 mm
  • Se puede utilizar como está con el BioPhotometer y con todos los demás espectrofotómetros con la ayuda de un adaptador
  • Abertura del adaptador: 1,5 mm x 1,5 mm (Al x P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adaptador
Para utilizar con (aplicación) Para trayectoria de luz de 10mm de Al