Learn More
Eppendorf™ UVette™
Utilice estas cubetas para medir volúmenes pequeños (≥50 μl). La Eppendorf™ UVette™ es una cubeta UV/Vis desechable con una transmisión de la luz de 220 a 1600 nm. Las UVette ofrecen una excelente pureza, comodidad y precisión de análisis fotométrico.
Marca:  Eppendorf™ 0030106300
68.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10412121
  • 71.94€ / paquete de 80
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estas cubetas para medir volúmenes pequeños (≥50 μl). La Eppendorf™ UVette™ es una cubeta UV/Vis desechable con una transmisión de la luz de 220 a 1600 nm. Las UVette ofrecen una excelente pureza, comodidad y precisión de análisis fotométrico.
  • Plástico transparente UV, libre de fluoropolímeros y otros hidrocarburos halogenados
  • Dos longitudes de trayectoria óptica integradas en una única cubeta: simplemente gire la UVette 90° para cambiar entre 10 mm y 2 mm
  • Marcas de volumen para 500 y 1000 µl
  • Calidad limpia y sin proteínas de PCR envasada y certificada individualmente para muestras sensibles (p. ej ARN) y valiosas
  • La ventana óptica situada en el interior evita los arañazos.
  • Base de cubeta cónica para un llenado óptimo, agarre esmerilado para etiquetado
  • Ideales para su uso en el biofotómetro Eppendorf y el bioespectrómetro Eppendorf, adaptadores disponibles para su uso con otros espectrofotómetros comunes
  • Embalaje apropiado para un acceso cómodo a cada UVette y almacenamiento seguro en una caja que se puede volver a cerrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta
Plástico transparente UV
2 mm o 10 mm
Biofotómetros y espectrofotómetros
De 50 to 2000 μl
80/Paq.
De 220 nm a 1600 nm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ UVette™ > Longitud de onda: De 220 a 1600 nm; Cant.: 80/Paq.