Learn More
Uvex™ Zapato de seguridad para señora 1 S2
Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
Marca: Uvex™ 8562839
123.25 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.33100kg
Descripción
Especificaciones
Certificado ESD, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Zapato de seguridad para señora | |
11 mm |
Gris, Rosa | |
39 |