Learn More
Uvex™ Zapatos de seguridad 1
Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
135.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado ESD, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC |
---|---|
Color | Negro, Gris |
Diseñar | Mocasín |
Material | Microvelour |
Material del dedo del pie | Composite |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15390793
|
Uvex™
8511844 |
44 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15300803
|
Uvex™
8511845 |
45 |
135.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Certificado ESD, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC | |
Mocasín | |
Composite | |
Unisex | |
No |
Negro, Gris | |
Microvelour | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |