Learn More
Uvex™ Zapatos de seguridad 1 S2
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado ESD, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC |
| Color | Negro |
| Diseñar | Mocasín |
| Material | Microvelour |
| Tamaño | 48 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Anchura (métrico) | 11 mm |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | Trainers |
| Waterproof | No |
| Mostrar más |