Learn More
Uvex™ Zapatos de seguridad 1 S2
Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
Marca: Uvex™ 8544839
117.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Certificado ESD, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Mocasín | |
39 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Negro | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |